Learn More
Ethyl-5-Fluorindol-2-Carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388885
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 348-36-7
Summenformel C11H10FNO2
Molekulargewicht (g/mol) 207.20
MDL-Nummer MFCD00152076
InChI-Schlüssel VIKOQTQMWBKMNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-fluoroindole-2-carboxylate, 5-fluoroindole-2-carboxylic acid ethyl ester, 2-carbethoxy-5-fluoroindole, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-fluoro-, ethyl ester, 5-fluoro-1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl5-fluoro-indole-2-carboxylate, pubchem7276, maybridge1_006190, acmc-1aex1, ksc573a9h
PubChem CID 2727899
IUPAC-Name Ethyl5-fluoro-1H-indol-2-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CC2=CC(F)=CC=C2N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 5-fluoroindole-2-carboxylate
Schmelzpunkt 147°C to 152°C
Menge 5 g
Beilstein 170254
Formelmasse 207.21
Reinheit (%) 98%