Learn More
Ethyl5-(chlorsulfonyl)-3-furoat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10285504
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 256373-91-8
Summenformel C7H7ClO5S
Molekulargewicht (g/mol) 238.638
MDL-Nummer MFCD11109333
InChI-Schlüssel LEKOVVUPHAKDKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-chlorosulfonyl furan-3-carboxylate, ethyl 5-chlorosulfonyl-3-furoate, 3-furancarboxylic acid,5-chlorosulfonyl-, ethyl ester, 5-chlorosulfonyl-furan-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-chlorosulfonyl furan-4-carboxylic acid ethyl ester, 3-furancarboxylic acid, 5-chlorosulfonyl-, ethyl ester
PubChem CID 10130959
IUPAC-Name Ethyl 5-Chlorsulfonylfuran-3-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=COC(=C1)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 5-(chlorosulfonyl)-3-furoate
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 238.65
Reinheit (%) 95%