Learn More
Ethyl 3-(N,N-dimethylamino)acrylat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
61.91 € - 215.07 €
Chemische Identifikatoren
CAS 924-99-2
Summenformel C7H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 143.19
MDL-Nummer MFCD00144269
InChI-Schlüssel MVUMJYQUKKUOHO-AATRIKPKSA-N
Synonym ethyl 3-dimethylamino acrylate, e-ethyl 3-dimethylamino acrylate, ethyl 3-n,n-dimethylamino acrylate, ethyl n,n-dimethylaminoacrylate, ethyl trans-3-dimethylaminoacrylate, ethyl 2e-3-dimethylamino prop-2-enoate, ethyl e-3-dimethylamino prop-2-enoate, ethyl 3-dimethylamino prop-2-enoate, acrylic acid, 3-dimethylamino-, ethyl ester, e, 2-propenoic acid, 3-dimethylamino-, ethyl ester, 2e
PubChem CID 5369162
IUPAC-Name Ethyl (E)-3-(Dimethylamino)prop-2-enoat
SMILES CCOC(=O)C=CN(C)C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10790941
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
269630250
25 g Glasflasche
61.91 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11965341
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
269631000
100 g Glasflasche
215.07 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
924-99-2
143.19
MVUMJYQUKKUOHO-AATRIKPKSA-N
5369162
CCOC(=O)C=CN(C)C
C7H13NO2
MFCD00144269
ethyl 3-dimethylamino acrylate, e-ethyl 3-dimethylamino acrylate, ethyl 3-n,n-dimethylamino acrylate, ethyl n,n-dimethylaminoacrylate, ethyl trans-3-dimethylaminoacrylate, ethyl 2e-3-dimethylamino prop-2-enoate, ethyl e-3-dimethylamino prop-2-enoate, ethyl 3-dimethylamino prop-2-enoate, acrylic acid, 3-dimethylamino-, ethyl ester, e, 2-propenoic acid, 3-dimethylamino-, ethyl ester, 2e
Ethyl (E)-3-(Dimethylamino)prop-2-enoat
Spezifikation
Ethyl 3-(N, N-dimethylamino)acrylate
924-99-2
Orange bis Gelb
118°C to 121°C (10.0 HPA)
Echt
C7H13NO2
1.5105 to 1.5125
1
Solubility in water: 90g/L (25 c)
CCOC(=O)C=CN(C)C
143.19
143.19
Flüssigkeit
99+%
17.0°C to 18.0°C
1.0000g/mL
105°C
99% min. (GC)
(CH3)2NCH=CHCOOC2H5
MFCD00144269
ethyl 3-dimethylamino acrylate, e-ethyl 3-dimethylamino acrylate, ethyl 3-n,n-dimethylamino acrylate, ethyl n,n-dimethylaminoacrylate, ethyl trans-3-dimethylaminoacrylate, ethyl 2e-3-dimethylamino prop-2-enoate, ethyl e-3-dimethylamino prop-2-enoate, ethyl 3-dimethylamino prop-2-enoate, acrylic acid, 3-dimethylamino-, ethyl ester, e, 2-propenoic acid, 3-dimethylamino-, ethyl ester, 2e
MVUMJYQUKKUOHO-AATRIKPKSA-N
Ethyl (E)-3-(Dimethylamino)prop-2-enoat
5369162
99+%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
GHS P Statement:
Wear eye protection/face protection.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
Produktidentifikator
  • Ethyl 3-(N,N-dimethylamino)acrylate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.