Learn More
Ethyl-3-methyl-4H-1,4-benzothiazin-2-carboxylat, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl 3-methyl-4H-1,4-benzothiazine-2-carboxylate |
Schmelzpunkt | 142°C to 144°C |
Summenformel | C12H13NO2S |
Menge | 5 g |
Synonym | ethyl 3-methyl-4h-benzo b 1,4 thiazine-2-carboxylate, ethyl 3-methyl-4h-benzo e 1,4-thiazine-2-carboxylate, 3-methyl-4h-benzo 1,4 thiazine-2-carboxylic acid ethyl ester, maybridge1_006434, cbmicro_028856, 2-carbethoxy-3-methyl-4h-1,4-benzothiazine, 3-methyl-4h-1,4-benzothiazine-2-carboxylic acid ethyl ester, 4h-1,4-benzothiazine-2-carboxylicacid, 3-methyl-, ethyl ester, 4h-1,4-benzothiazine-2-carboxylicacid,3-methyl-,ethyl ester |
InChI-Schlüssel | NCZIRXVLKKERGP-UHFFFAOYSA-N |
Molekulargewicht (g/mol) | 235.30 |
Formelmasse | 235.31 |
Reinheit (%) | 98% |