Learn More
Ethyl-3-methyl-4H-1,4-benzothiazin-2-carboxylat, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl 3-methyl-4H-1,4-benzothiazine-2-carboxylate |
Schmelzpunkt | 142°C to 144°C |
Summenformel | CeH8N2O12S3 |
Menge | 1 g |
Synonym | 3-Methyl-4H-1,4-benzothiazine-2-carboxylic acid ethyl ester |
InChI-Schlüssel | IPLMNKLLGMDMKO-UHFFFAOYSA-J |
Molekulargewicht (g/mol) | 464.36 |
Formelmasse | 235.31 |
Reinheit (%) | 98% |