Learn More
Ethyl3-Dimethylaminopropionat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11351317
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11351317
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L01542.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 20120-21-2 | C7H15NO2 | 145.20 g/mol
Ethyl 3-dimethylaminopropionate is used in the preparation of [3-(dimethylamino)propionyl]guanidine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl3-Dimethylaminopropionat wird bei der Herstellung von [3-(dimethylamino)propionyl]Guanidin verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20120-21-2
Summenformel C7H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 145.20
MDL-Nummer MFCD00015166
InChI-Schlüssel IZMJWGJGVGRWBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-dimethylamino propanoate, ethyl 3-dimethylaminopropionate, ethyl 3-dimethylamino propionate, n,n-dimethyl-beta-alanine ethyl ester, ethyl 3-n,n-dimethylamino propionate, ethyl n,n-dimethyl-beta-alaninate, ethyl beta-dimethylamino propionate, beta-alanine, n,n-dimethyl-, ethyl ester, ethyl 3-dimethyl-aminopropionate, ethyl-3-n,n-dimethylamino propionate
PubChem CID 88372
IUPAC-Name Ethyl 3-(dimethylamino)propanoat
SMILES CCOC(=O)CCN(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-dimethylaminopropionate
Siedepunkt 56°C to 57°C (12 mmHg)
Flammpunkt 58°C (136°F)
Geruch Amine-like
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1702477
Formelmasse 145.2
Reinheit (%) 97%