Learn More
Ethyl-3-Chlor-5-(Trifluormethyl)pyridin-2-Carboxylat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498715
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 128073-16-5
Summenformel C9H7ClF3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 253.605
MDL-Nummer MFCD06656414
InChI-Schlüssel COMQYNZHBCNPNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-chloro-5-trifluoromethyl picolinate, ethyl 3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-2-carboxylate, ethyl 3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridinecarboxylate, 2-pyridinecarboxylic acid, 3-chloro-5-trifluoromethyl-, ethyl ester, 3-chloro-5-trifluoromethylpyridine-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 5-trifluoromethyl-3-chloropyridine-2-carboxylate, ethyl 3-chloro-5-trifluoromethyl picolite, ethyl 3-chloro-5trifluoromethyl-2-pyridinecarboxylate
PubChem CID 22013558
IUPAC-Name Ethyl-3-Chlor-5-(Trifluormethyl)pyridin-2-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(C=C(C=N1)C(F)(F)F)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylate
Siedepunkt 64°C to 66°C (0.008 mmHg)
Menge 5 g
Formelmasse 253.6
Reinheit (%) 96%