Learn More
Ethyl 3-Aminocrotonat, 98.5 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10142240
Ethyl 3-Aminocrotonat, 98.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10142240
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10142240
Marke: Thermo Scientific Acros 118031000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7318-00-5
Summenformel C6H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 129.16
MDL-Nummer MFCD02730138
InChI-Schlüssel YPMPTULBFPFSEQ-PLNGDYQASA-N
Synonym z-ethyl 3-aminobut-2-enoate, ethyl 3-aminocrotonate, ethyl 3-aminobut-2-enoate, ethyl 2z-3-aminobut-2-enoate, 2-butenoic acid, 3-amino-, ethyl ester, 2z, ethyl z-3-aminobut-2-enoate, ethyl 3-amino-2-butenoate, .beta.-aminocrotonic acid ethyl ester, 2-butenoic acid, 3-amino-, ethyl ester, ethyl .beta.-aminocrotonateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 643756
IUPAC-Name Ethyl (Z)-3-Aminobut-2-enoat
SMILES CCOC(=O)C=C(C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-aminocrotonate
Namenshinweis 98.5%
Schmelzpunkt 33.0°C to 35.0°C
Farbe Gelb
Dichte 1.0220g/mL
Siedepunkt 210.0°C to 215.0°C
Flammpunkt 97°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C(NH2)=CHCO2C2H5
Brechungsindex 1.5000 to 1.5020
Menge 100 g
Beilstein 03, 654
Relative Dichte 1.022
Formelmasse 129.16
Reinheit (%) 98.5%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt oder Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0464907 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/07/2024 Catalog Number118031000,118035000
ChargennummerA0453950 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number118031000,118035000
ChargennummerA0434994 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/10/2021 Catalog Number
ChargennummerA0399715 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2021 Catalog Number118031000,118035000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 3-aminocrotonate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Ethyl 3-Aminocrotonat, 98.5 %, Thermo Scientific Chemicals >