Learn More
Ethyl 2-Oxocyclopentancarboxylat, 95+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10604672
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 611-10-9
Summenformel C8H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 156.18
MDL-Nummer MFCD00001412
InChI-Schlüssel JHZPNBKZPAWCJD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 69136
IUPAC-Name Ethyl-Oxocyclopentan2-1-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1CCCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate
Namenshinweis tech., 90%
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0500g/mL
Siedepunkt 224.0°C to 228.0°C
Flammpunkt 77°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (O=)C5H7CO2C2H5
Brechungsindex 1.4500 to 1.4540
Menge 100 g
Beilstein 10, 597
Relative Dichte 1.05
Synonym ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate, 2-carbethoxycyclopentanone, ethyl cyclopentanone-2-carboxylate, cyclopentanecarboxylic acid, 2-oxo-, ethyl ester, cyclopentanone-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl2-oxocyclopentanecarboxylate, 2-ethoxycarbonyl cyclopentanone, ethyl 2-cyclopentanonecarboxylate, .alpha.-carboethoxy cyclopentanone, ethyl 2-cyclopentanone-1-carboxylate
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 3-3.5%. Other solubilities: soluble in most organic solvent
Formelmasse 156.18
Reinheit (%) 95+%
Güte Technisch
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate