Learn More
Ethyl-2-Isothiocyanatopropionat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
68.70 € - 264.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 39574-16-8 |
---|---|
Summenformel | C6H9NO2S |
Molekulargewicht (g/mol) | 159.20 |
MDL-Nummer | MFCD00070636 |
InChI-Schlüssel | ALJGYASQFZQQJX-UHFFFAOYNA-N |
Synonym | ethyl 2-isothiocyanatopropionate, ethyl n-thioxomethylene alaninate, propanoic acid, 2-isothiocyanato-, ethyl ester, acmc-20al0z, acmc-20lue7, propanoic acid, 2-isothiocyanato-, ethyl ester, s, ethyl l-2-isothiocyanatopropanoate, alanine, n-carbonothioyl-, ethyl ester |
PubChem CID | 142361 |
IUPAC-Name | Ethyl-2-isothiocyanatopropanoat |
SMILES | CCOC(=O)C(C)N=C=S |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11393216
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L12532.03 |
1 g |
68.70 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11303226
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L12532.06 |
5 g |
264.00 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
39574-16-8 | |
159.20 | |
ALJGYASQFZQQJX-UHFFFAOYNA-N | |
142361 | |
CCOC(=O)C(C)N=C=S |
C6H9NO2S | |
MFCD00070636 | |
ethyl 2-isothiocyanatopropionate, ethyl n-thioxomethylene alaninate, propanoic acid, 2-isothiocyanato-, ethyl ester, acmc-20al0z, acmc-20lue7, propanoic acid, 2-isothiocyanato-, ethyl ester, s, ethyl l-2-isothiocyanatopropanoate, alanine, n-carbonothioyl-, ethyl ester | |
Ethyl-2-isothiocyanatopropanoat |
Spezifikation
Ethyl 2-isothiocyanatopropionate | |
63°C to 64°C (1 mmHg) | |
1.4925 | |
UN2922 | |
Moisture sensitive | |
ALJGYASQFZQQJX-UHFFFAOYNA-N | |
Ethyl-2-isothiocyanatopropanoat | |
142361 | |
97% |
39574-16-8 | |
C6H9NO2S | |
MFCD00070636 | |
1723243 | |
ethyl 2-isothiocyanatopropionate, ethyl n-thioxomethylene alaninate, propanoic acid, 2-isothiocyanato-, ethyl ester, acmc-20al0z, acmc-20lue7, propanoic acid, 2-isothiocyanato-, ethyl ester, s, ethyl l-2-isothiocyanatopropanoate, alanine, n-carbonothioyl-, ethyl ester | |
CCOC(=O)C(C)N=C=S | |
159.20 | |
159.2 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H331-H314-H318-H302-H312
Giftig bei Einatmen.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302+H312-H314-H331-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:KORROSIVE FLÜSSIGKEITEN, GIFTIG, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Kühl lagern; unter Stickstoff lagern
RUO – Research Use Only