Learn More
Furan-2-carbonsäureethylester, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl 2-furoate |
Schmelzpunkt | 31°C to 36°C |
Dichte | 1.12 |
Siedepunkt | 195°C to 196°C |
Flammpunkt | 70°C (158°F) |
Menge | 500 g |
Beilstein | 2653 |
Merck Index | 14,4307 |
Synonym | ethyl 2-furoate, ethyl furoate, ethyl 2-furancarboxylate, 2-furancarboxylic acid, ethyl ester, ethyl pyromucate, 2-carboethoxyfuran, furan-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl-2-furoate, 2-furoic acid, ethyl ester, ethyl2-furoate |
Formelmasse | 140.14 |