Learn More
Ethyl-2-amino-6-Boc-4,7-dihydrothieno-[2,3-c]-pyridin-3(5H)-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™ ™
Artikelnummer. 15405205
Click to view available options
Menge:
250 mg
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 193537-14-3
Summenformel C15H22N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 326.411
MDL-Nummer MFCD05664039
InChI-Schlüssel XSXVOVXVHBSSSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 6-boc-2-amino-4,7-dihydro-5h-thieno 2,3-c pyridine-3-carboxylate, 2-amino-4,7-dihydro-5h-thieno 2,3-c pyridine-3,6-dicarboxylic acid 6-tert butyl ester 3-ethyl ester, 6-tert-butyl 3-ethyl 2-amino-4,5-dihydrothieno 2,3-c pyridine-3,6 7h-dicarboxylate, 6-tert-butyl 3-ethyl 2-amino-4h,5h,6h,7h-thieno 2,3-c pyridine-3,6-dicarboxylate, 6-tert-butyl 3-ethyl 2-amino-4,7-dihydrothieno 2,3-c pyridine-3,6 5h-dicarboxylate, 2-amino-6-boc-4,5,6,7-tetrahydro-thieno 2,3-c pyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4,7-dihydro-5h-thieno 2,3-c pyridine-3,6-dicarboxylic acid 6-tert-butyl ester 3-ethyl ester, 6-tert-butyl 3-ethyl 2-amino-4h,5h,7h-thieno 2,3-c pyridine-3,6-dicarboxylate, ethyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrothieno 2,3-c pyridine-3-carboxylate, n-boc protected
PubChem CID 2794740
IUPAC-Name 6-O-tert-Butyl-3-O-ethyl-2-amino-5,7-dihydro-4H-thieno[2,3-c]pyridin-3,6-dicarboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC2=C1CCN(C2)C(=O)OC(C)(C)C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-amino-6-Boc-4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyridine-3(5H)-carboxylate
Schmelzpunkt 151°C to 153°C
Menge 250 mg
Formelmasse 326.42
Reinheit (%) 97%