Learn More
Ethyl-2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4H-cyclohepta[b]thiophen-3-carboxylat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15448785
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
5 Gramm
Product Code. 15448785
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H34116.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 40106-13-6 | C12H17NO2S | 239.333 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Färberfeldern verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Methanol und Ethanol.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 40106-13-6
Summenformel C12H17NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 239.333
MDL-Nummer MFCD00216932
InChI-Schlüssel XTUHIGALMIGZST-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4h-cyclohepta b thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4h,5h,6h,7h,8h-cyclohepta b thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4h-cyclohepta-b thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4,5,6,7,8-pentahydrocyclohepta 1,2-b thiophene-3-carboxylate, 2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4h-cyclohepta b thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-aminocyclohepta b thiophene-3-carboxylate, aronis24232, ethyl 2-aminocycloheptathiophene-3-carboxylate, 2-amino-3-ethoxy-carbonyl-4,5-pentamethylenethiophene
PubChem CID 292644
IUPAC-Name Ethyl 2-Amino-5,6,7,8-Tetrahydro-4H-Cyclohepta[b]Thiophen-3-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC2=C1CCCCC2)N
Specifications
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4H-cyclohepta[b]thiophene-3-carboxylate
Schmelzpunkt 87°C to 88°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol and ethanol.
Formelmasse 239.33
Reinheit (%) 96%