Learn More
Ethyl 1-Methyl-5-thien-2-yl-1H-Pyrazol-3-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10279282
Click to view available options
Menge:
1 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 1-methyl-5-thien-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylate
CAS 868755-60-6
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Summenformel C11H12N2O2S
MDL-Nummer MFCD08060536
Menge 1 g
Synonym ethyl 1-methyl-5-thien-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethyl 1-methyl-5-thiophen-2-yl pyrazole-3-carboxylate, ethyl 1-methyl-5-2-thienyl pyrazole-3-carboxylate, ethyl 1-methyl-5-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylate, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid,1-methyl-5-2-thienyl-,ethyl ester, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1-methyl-5-2-thienyl-, ethyl ester
InChI-Schlüssel KIYMTNJEKXVPSQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=NN(C)C(=C1)C1=CC=CS1
IUPAC-Name ethyl 1-methyl-5-(thiophen-2-yl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Molekulargewicht (g/mol) 236.29
PubChem CID 7537650
Formelmasse 236.29
Reinheit (%) 97%