Learn More
Ethyl-1-benzylpyrrolidin-3-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl 1-benzylpyrrolidine-3-carboxylate |
Farbe | Gelb |
Menge | 25 g |
Beilstein | 398388 |
Formelmasse | 233.31 |
Reinheit (%) | 97% |
Physikalische Form | Flüssigkeit |