Learn More
Ethyl-1-benzylpyrrolidin-3-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15422399
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5747-92-2
Summenformel C14H19NO2
Molekulargewicht (g/mol) 233.311
MDL-Nummer MFCD04039852
InChI-Schlüssel CYPXEPWPTXKUPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-pyrrolidine-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 1-benzyl-pyrrolidine-3-carboxylate, 3-pyrrolidinecarboxylic acid, 1-phenylmethyl-, ethyl ester, ethyl1-benzylpyrrolidine-3-carboxylate, 1-benzylpyrrolidine-3-carboxylic acid ethyl ester, acmc-1asr8, 1-benzyl-pyrrolidine-3-carboxylicacidethylester, ksc495s0t, 1-benzyl-3-carboethoxypyrrolidine, ethyl 1-benzyl pyrrolidine-3-carboxylate
PubChem CID 11622765
IUPAC-Name Ethyl 1-Benzylpyrrolidin-3-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1CCN(C1)CC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 1-benzylpyrrolidine-3-carboxylate
Farbe Gelb
Menge 1 g
Beilstein 398388
Formelmasse 233.31
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit