Learn More
Ether, ULTRA RESI-ANALYZED, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15518564
1 l, Enghalsflasche aus braunem Glas
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Enghalsflasche aus braunem Glas
Hochreine Lösungsmittel und Salze, die für Verfahren zur Extraktion/Konzentration organischer Rückstände entwickelt wurden
    Für die Verwendung in der Gaschromatographie (GC), für die Analyse organischer Rückstände; für Labor-, Forschungs- oder Fertigungszwecke
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ether
CAS 60-29-7
Flammpunkt −45 °C (−113 °F)
Verpackung Enghalsflasche aus braunem Glas
Summenformel C4H10O
MDL-Nummer MFCD00011646
Menge 1 l
Relative Dichte 1 l = 0.71 kg
Synonym Diethylether, Ethylether, Diethyloxid, Ethyloxid, Äther, Betäubungsether, 3-Oxapentan, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
InChI-Schlüssel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOCC
IUPAC-Name Ethoxyethan
Molekulargewicht (g/mol) 74.12
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
Formelmasse 74.12
Reinheit (%) ≥ 99.0 %
Güte ULTRA RESI-ANALYZED™
Name des Produkts
Ether, ULTRA RESI-ANALYZED, J.T. Baker™ >