Learn More
Ether, wasserfrei, HPLC-Qualität, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15518554
Click to view available options
Menge:
4 l
Verpackung:
Enghalsflasche aus braunem Glas
Hochgradig reine Lösungsmittel zur Verwendung in analytischen und präparativen Trennungen
    Für die Verwendung in der Flüssigkeitschromatographie (HPLC & UHPLC) und -spektrophotometrie, pharmazeutische Massenchemie
Chemische Identifikatoren
CAS 60-29-7
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.12
MDL-Nummer MFCD00011646
InChI-Schlüssel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym Diethylether, Ethylether, Diethyloxid, Ethyloxid, Äther, Betäubungsether, 3-Oxapentan, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC-Name Ethoxyethan
SMILES CCOCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ether
Namenshinweis Anhydrisch
Flammpunkt −45.00 °C (113 °F)
Hinweise zur Reinheitsqualität Erfüllt die USP-Kriterien
Verpackung Enghalsflasche aus braunem Glas
Menge 4 l
Relative Dichte 1 l = 0.71 kg
Formelmasse 74.12
Güte HPLC