Learn More
Ethanolamin, AR-zertifiziert zur Analyse, Fisher Chemical
Chemische Identifikatoren
CAS | 141-43-5 |
---|---|
Summenformel | C2H7NO |
Molekulargewicht (g/mol) | 61.08 |
MDL-Nummer | MFCD00008183 |
InChI-Schlüssel | HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | ethanolamine, monoethanolamine, aminoethanol, 2-hydroxyethylamine, colamine, glycinol, olamine, 2-amino-1-ethanol, ethanol, 2-amino, ethylolamine |
PubChem CID | 700 |
ChEBI | CHEBI:16000 |
IUPAC-Name | 2-Aminoethanol |
SMILES | NCCO |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10736481
|
Fisher Chemical
E/0701/08 |
500 mL |
N/A
|
N/A | |||||
10264190
|
Fisher Chemical
E/0701/17 |
2.5 L |
N/A
|
N/A | |||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
141-43-5 | |
61.08 | |
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N | |
700 | |
2-Aminoethanol |
C2H7NO | |
MFCD00008183 | |
ethanolamine, monoethanolamine, aminoethanol, 2-hydroxyethylamine, colamine, glycinol, olamine, 2-amino-1-ethanol, ethanol, 2-amino, ethylolamine | |
CHEBI:16000 | |
NCCO |
Spezifikation
141-43-5 | |
Farblos | |
170°C | |
C2H7NO | |
ethanolamine, monoethanolamine, aminoethanol, 2-hydroxyethylamine, colamine, glycinol, olamine, 2-amino-1-ethanol, ethanol, 2-amino, ethylolamine | |
NCCO | |
61.08 | |
2.1 | |
61.08g/mol | |
Flüssig |
10°C | |
12 | |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
MFCD00008183 | |
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N | |
2-Aminoethanol | |
700 | |
CHEBI:16000 | |
0.48mmHg at 20°C |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Ethanolamine
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/A§/anrufen.