Learn More
Ethanollösung 96 %, molekularbiologischer Gütegrad, reguliert, Fisher BioReagents™ Artikelnummer.: 15552393
Ethanollösung 96 %, molekularbiologischer Gütegrad, reguliert, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 15552393
500 ml
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Artikelnummer. 15552393
Marke: Fisher BioReagents BP8202500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Ideal zur Konzentration von Nukleinsäureproben durch Fällung
  • DNase und Protease, getestet zum Nachweis des Fehlens hydrolytischer Enzyme
  • Kombinieren Sie dieses Gemisch mit handelsüblichen “Mini-Prep“-Kits oder herkömmlicher Extraktion
  • Absolut-Ethanol mit ACS-Gütegrad, das zur Lösungsherstellung verwendet wird
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64-17-5, 7732-18-5
Summenformel C2H6O
Molekulargewicht (g/mol) 46.069
InChI-Schlüssel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ethylalkohol, Alkohol, Getreidealkohol, Ethylhydroxid, Ethylhydrat, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-Name Ethanol
SMILES CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 96%ige Ethanol-Lösung
Schmelzpunkt -114 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.80 g/cm³
Siedepunkt 78 °C
Menge 500 ml
Verpackung HDPE-Flasche
Physikalische Form Flüssig
Rückstand nach Verdampfung ≤0.001%
Wasser 2 % bis 6 % (GC-TCD)
Güte Molekularbiologie
Name des Produkts
Ethanollösung 96 %, molekularbiologischer Gütegrad, reguliert, Fisher BioReagents™ >