Learn More
Ethanollösung 70 %, molekularbiologischer Gütegrad, Fisher BioReagents™ Artikelnummer.: 15420665
Ethanollösung 70 %, molekularbiologischer Gütegrad, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 15420665
1 L
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
4 L
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Artikelnummer. 15420665
Marke: Fisher BioReagents BP82011
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Zur Konzentration von Nukleinsäureproben durch Fällung
  • DNase und Protease, getestet zum Nachweis des Fehlens hydrolytischer Enzyme
  • Kombinieren Sie dieses Gemisch mit handelsüblichen “Mini-Prep“-Kits oder herkömmlicher Extraktion
  • Absolut-Ethanol mit ACS-Gütegrad, das zur Lösungsherstellung verwendet wird
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64-17-5, 7732-18-5
Summenformel C2H6O
Molekulargewicht (g/mol) 46.069
InChI-Schlüssel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-Name Ethanol
SMILES CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 70% Ethanol Solution
Schmelzpunkt -114°C
CAS Min. % 70%
Farbe Farblos
CAS Max. % 30%
Dichte 0.80g/cm3
Siedepunkt 78°C
Menge 1 L
Verpackung HDPE-Flasche
Physikalische Form Flüssig
Rückstand nach Verdampfung ≤0.001%
Wasser 28%-32% (GC-TCD)
Güte Molekularbiologie
Name des Produkts
Ethanollösung 70 %, molekularbiologischer Gütegrad, Fisher BioReagents™ >