Learn More
Gibco™ Ethanol (EtOH), 20%
Gibco 20% Ethanol (EtOH) is sterile-filtered, packaged in bioprocess containers, and stocked to be available when you need it. Sourcing 20% EtOH can streamline your workload for equipment sanitization and column storage, allowing you to focus on the key steps in your downstream processes.
614.00 € - 5670.00 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl Alcohol |
---|---|
Farbe | Klar |
Physikalische Form | Flüssig |
Zertifizierung/Konformität | GMP - 21 CFR 820, ISO 13485 |
Konzentration | 20% |
Produktcode | Marke | Verpackung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
18034060
|
Gibco™
A5803201 |
Sample | 5 L |
614.00 €
5 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
18034100
|
Gibco™
A5803202 |
Tote | 20 L |
1055.00 €
20 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
18004090
|
Gibco™
A5803203 |
trommel | 200 L |
5670.00 €
200 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Ethanol (EtOH) and bulk Water for Injection (WFI) are mixed to produce solutions that meet the most stringent quality control expectations in accordance with the pharmaceutical, biopharma, and diagnostic industries. Gibco 20% Ethanol is manufactured to cGMP standards at an ISO certified facility, promoting quality and convenience for every stage of a biologic’s pipeline.
Product features:
• Available in a range of pack sizes (5 L, 20 L, 200 L)
• Product specifications are well-defined, with the established solutions ready to order
• Manufactured to ISO and cGMP standards to meet the stringent expectations of highly regulated industries
• Readily accessible documentation for accelerated qualification
User benefits:
• Meets workflow needs for all stages of biologic development and manufacturing
• Streamlines in-house processes related to formulation, hydration, testing, and validation
• Mitigates space required for buffer preparation and storage
• Eases the time requirements dedicated for in-house buffer preparation
Spezifikation
Ethyl Alcohol | |
Flüssig | |
20% | |
20% EtOH |
Klar | |
GMP - 21 CFR 820, ISO 13485 | |
0.2 μm Sterile-filtered |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate
missing translation for 'dotInformation' : DOT Transport Hazard Class 3, Packaging Group III
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.