Learn More
Ethanol, absolut, für HPLC, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 12438760
compliance-icons compliance-icons
Ethanol, absolut, für HPLC, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12438760
2.5 L, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Artikelnummer. 12438760
Marke: Fisher Chemical E/0665DF/P17
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
C2H6O, CAS-Nummer-64-17-5, Alkohol, Algrain, Alkohol, Anhydrol, Ethylalkohol, Ethylhydrat, Ethylhydroxid, Getreidealkohol, Methylcarbinol, Tecsol, 2,5 l, 78°C, CHEBI:16236, Farblos, 46,07 g/mol, LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N, Ethanol, -114 °C, 3568, 46.069, Flasche aus braunem Glas, flüssig, 702
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64-17-5
Summenformel C2H6O
MDL-Nummer 3568
InChI-Schlüssel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-Name Ethanol
SMILES CCO
Spezifikation
pH 7
Schmelzpunkt -114 °C
Farbe Farblos
Siedepunkt 78°C
Menge 2.5 L
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Flüssig
Synonym ethyl alcohol
Molekulargewicht (g/mol) 46.07
Formelmasse 46.07g/mol
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2528690 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/02/2025 Catalog NumberE/0665DF/17Z,E/0665DF/15X,E/0665DF/17,E/0665DF/27Z,E/0665DF/17X,E/0665DF/15,E/0665DF/17CN,E/0665/17,E/0665/15,E/0665DF/P17
Chargennummer2526667 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/02/2025 Catalog NumberE/0665DF/17Z,E/0665DF/17,E/0665DF/15X,E/0665DF/27Z,E/0665DF/17X,E/0665DF/15,E/0665DF/17CN,E/0665/17,E/0665/15,E/0665DF/P17
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanol, absolute
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethanol, absolut, für HPLC, Fisher Chemical™ >