Learn More
Ethanol,absolut, denaturiert mit 0.5 bis 1.5 Vol.%2-Butanon und ca. 0.001 % Bitrex (GC), ≥ 98 % (GC), Honeywell™
Artikelnummer. 15652540
Click to view available options
Menge:
5 l
Chemische Identifikatoren
CAS 64-17-5, 78-93-3
Summenformel C2H6O
Molekulargewicht (g/mol) 46.069
MDL-Nummer MFCD00003568
InChI-Schlüssel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ethylalkohol, Alkohol, Getreidealkohol, Ethylhydroxid, Ethylhydrat, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-Name Ethanol
SMILES CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethanol
Schmelzpunkt -114 °C (Literatur)
Namenshinweis Absolut, denaturiert mit 0.5 bis 1.5 Vol% 2-Butanon und ca. 0.001 % Bitrex (GC), ≥98 % (GC)
CAS Min. % ≥90.0000%, ≥1.0000%
CAS Max. % ≤100.0000%, <5.0000%
Dichte 0.789 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Siedepunkt 78 °C bis 79 °C
Menge 5 l
Explosionsgrenze 19 % (60 °F)
Flammpunkt 12 °C
Zündpunkt 683 °F
Verpackung Poly-Flasche
Strukturformel CH3CH2OH
Dampfdruck 44.6 mmHg (20 °C)
UN-Nummer UN1170
Beilstein 1718733
Löslichkeitsinformationen Vollständig in Wasser auflösbar
Formelmasse 46
Reinheit (%) >98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol, propan-2-ol, butanone