missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Ethanol, absolut (200 Proof), molekularbiologische Qualität, Fisher BioReagents™ Artikelnummer.: 17740239

Ethanol, absolut (200 Proof), molekularbiologische Qualität, Fisher BioReagents™

Artikelnummer. 17740239
500 ml
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 ml
2.5 L
4 L
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.

Artikelnummer. 17740239

Marke: Fisher BioReagents BP2818500

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.

Entspricht den ACS-Spezifikationen

  • Entspricht den ACS-Spezifikationen
  • Zur Reinigung und Präzipitation von Nukleinsäuren
  • Hochreines Ethanol molekularbiologischer Qualität wird zur Reinigung und Präzipitation von Biomolekülen wie Nukleinsäuren und Proteine verwendet
  • Es findet auch in der Histologie Anwendung, um Färbemittel und Entfärber vorzubereiten und um Gewebe vor der Einbettung zu dehydrieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 64-17-5
Summenformel C2H6O
InChI-Schlüssel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ethylalkohol, Alkohol, Getreidealkohol, Ethylhydroxid, Ethylhydrat, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-Name Ethanol
SMILES CCO

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ethanol
Schmelzpunkt -114 °C
Namenshinweis Absolut (200 Proof)
Farbe Farblos
Siedepunkt 78 °C
Menge 500 ml
Flammpunkt 12 °C (53,6 °F)
Identifizierung Test bestanden
Infrarotspektrum Entspricht Referenz
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Flüssig
Hinweise zur Reinheitsqualität DNase-, RNase- und Proteasefrei
Prozentgehaltsbereich Assay: ≥ 99,5 % (v/v)
Rückstand nach Verdampfung Max. 0,001%
Titrierbare Säure Max 0,0005 mEq/g
Strukturformel C2H5OH
Titrierbare Base Max 0,0002 mEq/g
Wasser Max. 0,2%
Merck Index 15, 3814
Molekulargewicht (g/mol) 46069
Formelmasse 46,07
Reinheit (%) ≥99,5 %
Güte Molekularbiologie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Zertifikate

Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.

4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2420227 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog NumberBP2818-500,BP2818-100
Chargennummer2404771 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog NumberBP2818-500,BP2818-100
Chargennummer2411860 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog NumberBP2818-500,BP2818-100
Chargennummer2495443 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog NumberBP2818-500,BP2818-100
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Ethanol, absolut (200 Proof), molekularbiologische Qualität, Fisher BioReagents™ >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt