Learn More
Ethanol, absolut (200 Proof), molekularbiologische Qualität, Fisher BioReagents™ Artikelnummer.: 16695992
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Ethanol, absolut (200 Proof), molekularbiologische Qualität, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 16695992
4 L
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 ml
2.5 L
4 L
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Artikelnummer. 16695992
Marke: Fisher BioReagents BP28184
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Entspricht den ACS-Spezifikationen
  • Entspricht den ACS-Spezifikationen
  • Zur Reinigung und Präzipitation von Nukleinsäuren
  • Hochreines Ethanol molekularbiologischer Qualität wird zur Reinigung und Präzipitation von Biomolekülen wie Nukleinsäuren und Proteine verwendet
  • Es findet auch in der Histologie Anwendung, um Färbemittel und Entfärber vorzubereiten und um Gewebe vor der Einbettung zu dehydrieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64-17-5
Summenformel C2H6O
InChI-Schlüssel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-Name Ethanol
SMILES CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethanol
Schmelzpunkt -114°C
Namenshinweis Absolute (200 Proof)
Farbe Farblos
Siedepunkt 78°C
Menge 4 L
Flammpunkt 12°C (53.6°F)
Identifizierung Pass Test
Infrarotspektrum Entspricht Referenz
Physikalische Form Flüssig
Hinweise zur Reinheitsqualität DNase-, RNase- and Protease-Free
Prozentgehaltsbereich Assay: ≥99.5% (v/v)
Rückstand nach Verdampfung 0.001% max.
Titrierbare Säure 0.0005 mEq /g max.
Strukturformel C2H5OH
Titrierbare Base 0.0002 mEq /g max.
Wasser 0.2% max.
Merck Index 15, 3814
Molekulargewicht (g/mol) 46.069
Formelmasse 46.07
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte Molekularbiologie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Molecular Biology Grade Ethanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P330-Mund ausspülen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethanol, absolut (200 Proof), molekularbiologische Qualität, Fisher BioReagents™ >