Learn More
Ethanol, 99,8%, technisch, nicht denaturiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13237993
5 L, Kunststoff-Fass
Click to view available options
Menge:
5 L
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethanol
Schmelzpunkt -114,0 °C
CAS 64-17-5
Dichte 0.7900 g/mL
Siedepunkt 78.0°C
Menge 5 L
Flammpunkt 12°C
Verpackung Kunststoff-Fass
Prozentgehaltsbereich 99.8%
Relative Dichte 0.79
Summenformel C2H6O
Strukturformel CH3CH2OH
Viskosität 1.2 mPa.s (20°C)
Merck Index 15, 3814
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: completely soluble.
InChI-Schlüssel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCO
IUPAC-Name Ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 46.07
Formelmasse 46.07
Güte Technisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Für die Herstellung und den Laborgebrauch. Nicht für Getränke geeignet
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethanol, 99,8%, technisch, nicht denaturiert, Thermo Scientific Chemicals >