Learn More
Ethanol, absolut, für HPLC, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 12337163
Ethanol, absolut, für HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12337163
1 l
Click to view available options
Menge:
1 l
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Artikelnummer. 12337163
Marke: Thermo Scientific Acros 445740010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethanol, absolut
CAS 64-17-5, 7732-18-5
Menge 1 l
Summenformel C2H6O
Strukturformel CH3CH2OH
Synonym Ethylalkohol, Alkohol, Getreidealkohol, Ethylhydroxid, Ethylhydrat, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
InChI-Schlüssel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCO
IUPAC-Name Ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 46.069
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Formelmasse 46.07
Güte HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465262 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/08/2024 Catalog Number445740010,445740025
ChargennummerA0465261 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/08/2024 Catalog Number445740010,445740025
ChargennummerA0465263 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/08/2024 Catalog Number445740010,445740025
ChargennummerA0460203 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/02/2024 Catalog Number445740010,445740025
ChargennummerA0460202 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/02/2024 Catalog Number445740010,445740025
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (±)-2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Für die Herstellung und den Laborgebrauch. Nicht für Getränke geeignet
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethanol, absolut, für HPLC, Thermo Scientific Chemicals >