Learn More
Ethanol, 96 % v/v, AR-zertifiziert für die Analyse, erfüllt die analytischen Spezifikationen von BP und EU- Arzneibuch, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10608932
Ethanol, 96 % v/v, AR-zertifiziert für die Analyse, erfüllt die analytischen Spezifikationen von BP und EU- Arzneibuch, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10608932
25 L, Metallbehälter
Click to view available options
Menge:
2.5 L
5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
HDPE-Flasche
Metallbehälter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Artikelnummer. 10608932
Marke: Fisher Chemical E/0555DF/25
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
C2H6O, CAS-Nummer-64-17-5, 2,5 l, 78 °C, CHEBI:16236, farblos, 46,07 g/mol, LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N, -114 °C, 3568, Flasche aus Braunglas, Flüssigkeit, 702
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64-17-5
Summenformel C2H6O
Molekulargewicht (g/mol) 46.07
MDL-Nummer 3568
InChI-Schlüssel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-Name Ethanol
SMILES CCO
Spezifikation
Schmelzpunkt -114°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 78°C
Menge 25 L
Verpackung Metallbehälter
Physikalische Form Flüssig
Formelmasse 46.07g/mol
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2527793 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2025 Catalog NumberE/0555/PC17,E/0555DF/21,E/0555DF/17Z,E/0555DF/17,E/0555DF/25CN,E/0555/25,E/0555DF/25,E/0555/17
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanol (96% v/v)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethanol, 96 % v/v, AR-zertifiziert für die Analyse, erfüllt die analytischen Spezifikationen von BP und EU- Arzneibuch, Fisher Chemical >