Learn More
Ethanol ≥ 96% (v/v), BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10730322
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Exceeds ACS Specifications
Chemische Identifikatoren
CAS 64-17-5
Summenformel C2H6O
Molekulargewicht (g/mol) 46.07
MDL-Nummer MFCD00003568
InChI-Schlüssel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Ethanol
SMILES CCO
Spezifikation
Schmelzpunkt -114°C
Farbe Max. 10 (APHA)
Menge 1 L
Prozentgehaltsbereich 95.1 to 96.9% (v/v)
Rückstand nach Verdampfung max. 0.001%
Titrierbare Säure max. 0.0005 meq/g
Titrierbare Base max. 0.0002 meq/g