missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethanol, 96 %, spezifiziert gemäß den Anforderungen von Ph.Eur, denaturiert mit 1, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 17517746
Click to view available options
25 l, Metallfass
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

CAS 64-17-5
Prozentgehaltsbereich 95.1 to 96.9 % (calc. from rel. density)
Summenformel C2H6O
Strukturformel C2H5OH
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: soluble
InChI-Schlüssel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCO
IUPAC-Name ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 46.07
Formelmasse 46.06
Güte Spezifiziert gemäß den Anforderungen des Arzneibuchs derEur.
Dichte 0.7900 g/mL
Siedepunkt 78.0°C
Menge 25 L
Flammpunkt 12°C
Relative Dichte 0.79
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Für die Herstellung und den Laborgebrauch.Nicht für Getränke geeignet

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt