Learn More
Ethanol, 95 % (v/v), AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
1 L
5 L
25 L
Verpackung:
Braunglasflasche
Metallkanister
Spezifikation
Spezifikation
Verpackung | Metallkanister |
Menge | 5 L |
Farbe | Farblos |
Summenformel | C2H6O |
Schmelzpunkt | -114°C |
Siedepunkt | 78°C |
Physikalische Form | Flüssig |
Formelmasse | 46.07g/mol |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2527610 | Analysenzertifikat | 18/02/2025 | E/0550DF/25,E/0550DF/C17,E/0550DF/21,E/0550/08,E/0550DF/17,E/0550/17,E/0550/PC17 |
2525705 | Analysenzertifikat | 05/02/2025 | E/0550DF/25,E/0550DF/15,E/0550DF/C17,E/0550DF/21,E/0550/08,E/0550DF/17,E/0550/17,E/0550/PC17 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ethanol (95% v/v)
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethanol, 95 % (v/v), AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur