Learn More
Ethanol, 200 Proof (100%), USP/EP/ACS, öffentlich gefördert, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-8372000 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
4 L
20 L
Verpackung:
Glasflasche
Stahl-Eimer
Packungsgröße:
20 Liter
4 Liter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15802544
Marke: Fisher Chemical A4094
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Öffentlich gefördertes 200-konformes Ethanol, das USP-, EP- und ACS-Testspezifikationen einhält, um die regionale Zusammenarbeit zu fördern und den Laborbestand für Ethanolanwendungen potenziell zu reduzieren.
  • Erfüllt die Prüfspezifikationen von USP, EP und ACS
  • Konsolidieren Sie Ihre Einkäufe in einem einzigen Produktcode und reduzieren Sie den Bestand potenziell
  • Eignet sich für die Verwendung als Reiniger, Lösungsmittel oder Reagenz in verschiedenen Anwendungsfällen
  • In laborfreundlichen Größen verpackt
  • Preise inklusive Steuer.
  • Die Kombination von Spezifikationen für den Vergleichstest ermöglicht den Einsatz in verschiedenen Regionen.
  • Nur für Forschungszwecke vorgesehen; nicht für diagnostische Zwecke bei Menschen oder Tieren bestimmt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64-17-5
Summenformel C2H6O
Molekulargewicht (g/mol) 46.069
InChI-Schlüssel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-Name Ethanol
SMILES CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethanol, 200 Proof
Schmelzpunkt -114°C
Extinktion 0.40 max. at 240nm (USP, EP), 0.30 max at 250-260nm (USP, EP), 0.10 max at 270-340nm (USP, EP)
Siedepunkt 78°C
Menge 4 L
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Rückstand nach Verdampfung 0.001% max. (ACS)
Wasser 0.2% max. (ACS)
Formelmasse 46.07
Güte ACS/EP/USP
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanol 200 Proof USP EP ACS
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethyl alcohol
Nur für Forschungszwecke