Learn More
Hirschmann™ Gewindeadapter aus ETFE
Gewindeadapter aus ETFE für die Verwendung mit ceramus™, solarus™ und opus™.
Marke:  Hirschmann™ 9313627
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10283431
  • 29.50 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für den Anschluss an die meisten herkömmlichen Flaschen
Spezifikation
Spezifikation
45 mm
ETFE
Ceramus™ und Opus ™
Gewindeadapter
40 mm