Learn More
Gibco™ Essential 6™ Medium
Artikelnummer. 15148645
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 ML
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15148645
Marke: Gibco™ A1516401
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Essential 6™ Medium
Essential 6 Medium is a feeder-free and xeno-free medium that supports the reprogramming of somatic cells and the spontaneous or directed differentiation of human pluripotent stem cells (PSCs). With only six essential components, Essential 6 Medium helps minimize variability and can be used as a base for custom media for the culture of PSCs. The formulation is based on a medium originally developed by Guokai Chen et. al. (1) in the laboratory of James Thomson and published as 'E6'. To complete your workflow with a matching reduced-variability PSC culture medium developed by the same lab, use Essential 8 Medium.
Essential 6 Medium ist ein Feeder-freies und xenofreies Medium und unterstützt die Reprogrammierung von somatischen Zellen und die spontane oder gerichtete Differenzierung von humanen pluripotenten Stammzellen (PSC). Essential 6 Medium kann zusätzlich als Basis spezifischer Medien für PSC-Kulturen verwendet werden. Die Formulierung basiert auf einem Medium, das ursprünglich von Guokai Chen et. al. (1) im Labor von James Thomson entwickelt und als “E6” veröffentlicht wurde. Mit nur sechs essentiellen Komponenten trägt Essential 6 Medium zur Minimierung der Variabilität bei. Um Ihren Arbeitsablauf mit einem passenden PSC-Kulturmedium mit reduzierter Variabilität zu vervollständigen, das von demselben Labor entwickelt wurde, verwenden Sie Essential 8 Medium.
Essential 6 Medium ermöglicht:
  • Differenzierung: Enthält kein bFGF, das die Differenzierung hemmt
  • Reprogrammierung: Enthält kein TGFβ, das sich negativ auf die Effizienz der Reprogrammierung auswirkt.
  • Flexibilität: Bietet ein flexibles Format, bei dem die TGFβ- und bFGF-Anteile angepasst und weitere Komponenten je nach Anwendung hinzugefügt werden können.
Differenzierung
Im Gegensatz zu anderen Medien, die in der PSC-Kultur verwendet werden, enthält Essential 6 Medium kein bFGF oder TGFβ. Daher kann Essential 6 Medium die Bildung von Embryoid-Körpern unterstützen. Es wurde auch als Basis für die gezielte Differenzierung verschiedener Zelltypen in den endodermalen, mesodermalen und ektodermalen Linien (2), einschließlich Motoneuronen (3), verwendet.
Reprogrammierung
Essential 6 Medium ermöglicht eine definierte und Feeder-freie Reprogrammierung bei Verwendung mit bFGF. Die Formulierung unterstützt die Reprogrammierung somatischer Zellen mit einer Vielfalt von Methoden, einschließlich episomaler Vektoren (4) und CytoTune (Sendai-Virus), und ist optimiert für maximale Zellviabilität und Pluripotenz mit minimaler Variabilität.
Flexibilität
Essential 6 Medium ist xenofrei und enthält nur die essentiellen Komponenten für Stammzellkulturen ohne bFGF und TGFβ. Es ist deshalb ein Basismedium, das Zellviabilität und Pluripotenz maximiert, während TGFβ- und bFGF-Anteile angepasst und zusätzliche Komponenten je nach Anwendung hinzugefügt werden können.
Die Vermarktung erfolgt in Partnerschaft mit Cellular Dynamics International.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie Embryonic Stem Cells (ESCs), Induced Pluripotent Stem Cells (iPSCs)
Zelltyp Pluripotente Stammzellen
Klassifikation Xeno-Free
Form Flüssig
Produkttyp Stammzell-Medien
Serum Level Serumfrei
Sterilität Sterile-filtered
Sterilization Method Sterile-filtered
Mit Additiven Phenolrot
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität cGMP für medizinische Geräte, 21 CFR Teil 820 und ISO 13485
Produktlinie Essential 6
Menge 500 mL
Versandbedingung Umgebungstemperatur
Spezies Human
Inhalt und Lagerung Bei 2 bis 8°C und vor Licht geschützt lagern.
Culture Type Stammzellen (human, iPS - induzierte pluripotente Stammzellen, embryonal), Feeder-free Stem Cell Culture (Human, iPS - Induced Pluripotent Stem, Embryonic), Stem Cell (Human, iPS - Induced Pluripotent Stem, Embryonic)