Learn More
Novus Biologicals™ Esophageal Tissue Slides (Quamous Cell Carcinoma)- Paraffin
Marke:  Novus Biologicals™ NBP2-30240
Artikelnummer. 18146022
  • 207.00 € / 5 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
These slides are paraffin coated to prevent sample oxidization, it is recommended that slides are first de-paraffinized by baking at 60 degrees C for 1 hour in a vertical orientation prior to performing antigen retrieval procedures.
Spezifikation
Spezifikation
Human
This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.
Quamous Cell Carcinoma
Esophageal Tissue Slides (Quamous Cell Carcinoma)