Learn More
Notrax ESD-Handgelenkband
Artikelnummer. 17771918
Handgelenkband; Verwendung: Verbinden der Haut eines Arbeiters mit dem Boden
Click to view available options
Handgelenkband; Verwendung: Verbinden der Haut eines Arbeiters mit dem Boden
Handgelenkbänder verbinden die Haut des Arbeiters mit dem Boden und sind daher das wichtigste Mittel zur Kontrolle der statischen Aufladung des Personals. Bei ordnungsgemäßer Verwendung und Erdung werden statische Aufladungen sicher von der Person abgeleitet.
  • Handgelenkbänder verbinden die Haut des Arbeiters mit dem Boden und sind daher das wichtigste Mittel zur Kontrolle der statischen Aufladung des Personals
  • Bei ordnungsgemäßer Verwendung und Erdung werden statische Aufladungen sicher von der Person abgeleitet
  • Erfüllt die Anforderungen von EOS/ESD S1, MIL-STD-1686 und EIA 625
  • Spezielles ESD-Zubehör für einen statisch freien Arbeitsplatz und zum Schutz von Mitarbeitern und empfindlichen elektrischen Geräten
  • Dieses Zubehör verwenden, um Tischarbeitsfläche, Mitarbeiter und leitendes Material mit einem gemeinsamen Erdungspunkt zu verbinden
  • Dadurch wird ein Ausgleich zwischen allen Gegenständen und dem Personal geschaffen, um sicherzustellen, dass die statische Elektrizität kontrolliert zur Erde fließt
  • Für den Einsatz in ESD-Arbeitsbereichen zum Schutz elektrostatisch empfindlicher Komponenten
Spezifikation
Produkttyp Handgelenkband
Material Draht
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verbinden der Haut eines Arbeiters mit dem Boden
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Notrax ESD-Handgelenkband >