Learn More
Notrax ESD Floor Grounding Cord
Artikelnummer. 17791908
Click to view available options
Anschlusstypen:
Ringstecker
Steckbuchse
Specialized line of ESD accessories to ensure a static free workplace and protect employees and sensitive electrical equipment.
  • Spezielles ESD-Zubehör für einen statisch freien Arbeitsplatz und zum Schutz von Mitarbeitern und empfindlichen elektrischen Geräten
  • Dieses Zubehör verwenden, um Tischarbeitsfläche, Mitarbeiter und leitendes Material mit einem gemeinsamen Erdungspunkt zu verbinden
  • Dadurch wird ein Ausgleich zwischen allen Gegenständen und dem Personal geschaffen, um sicherzustellen, dass die statische Elektrizität kontrolliert zur Erde fließt
  • 45-m-Kabel und -Steckverbinder, die eine Matte mit Masse verbinden
  • Einfach zu installieren, einfach an eine Matte zu stecken und die Klemme mit Masse zu verbinden
  • Die flache abgeschrägte Kappe verhindert, dass das Kabel versehentlich von der Matte entfernt wird
  • Widerstand 1 MegaOhm Matte gegen Masse
  • Erhältlich mit Ringstecker oder 10-mm-Buchsenleiste
Spezifikation
Farbe Schwarz
Produkttyp Erdungskabel
Material Draht
Länge (angloamerikanisch) 20 ft.
Länge (metrisch) 4,5 m
Anschlusstypen Steckbuchse