Learn More
Brady™ Fluchtwegkennzeichnungen – Rettungsweg für Behinderte (rechts)
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
148 x 297 mm
200 x 400 mm
Material:
Laminiertes Polyester
Polypropylen
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Alternate Part Number | PIC 365-400X200-B7527 |
| Material | Polypropylen |
| Abmessungen (L x B) | 148 x 297 mm |