Learn More
Lenz Laborglasintrumente Erlenmeyerkolben, Enghals
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 07020052
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gemäß DIN ISO 1773
- Mit Bördelrand
- Mit Graduierung
- Material:DURAN™
Spezifikation
34 mm | |
Duran Glas | |
10/Packung |
300 ml | |
156 mm |