Learn More
Lenz Laborglasintrumente Erlenmeyerkolben, Enghals
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 07020058
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10010421
  • 137.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 21-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Gemäß DIN ISO 1773
  • Mit Bördelrand
  • Mit Graduierung
  • Material:DURAN™
Spezifikation
Spezifikation
34 mm
Duran Glas
10/Packung
500 ml
180 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente Erlenmeyerkolben, Enghals > 500 ml