Learn More
Cole-Parmer™ OBJEKTRAEFER WEISS GESCHLIF.
Cole-Parmer™ Erie Scientific™ Microsoft Objektträger besitzen abgeschnittene Ecken und eine Schreibfläche zur einfachen Beschriftung.
Marke: Cole-Parmer™ 48520-05
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verringert die Wahrscheinlichkeit drastisch, sich in den Finger zu schneiden oder den Handschuh einzureißen, wenn Sie diese Objektträger verwenden.
- Abgeschnittene Ecken halten die Probe von den Kanten des Objektträgers fern — ideal, um Abstriche zu machen
- Die Objektträger sind 75 x 25 mm groß und 1 mm dick.
- Erhältlich in einem Satz (144 Objektträger)
- Superfrost Objektträger bieten eine chemikalienbeständige, undurchsichtige weiße Schreibfläche für eine einfache Beschriftung.
Spezifikation
75 mm | |
SuperFrost | |
Geklemmt | |
75 x 25 mm |
25 mm | |
1 mm | |
144 pro Packung |