Learn More
Olympus™ Beobachtungstubus für ergonomisches Okular
Reduzieren Sie die Belastung durch Beobachtungsröhrchen mit ergonomischen Design. Olympus™ Ergonomische Okularbeobachtungsröhrchen ermöglichen eine neutralere aufrechte Arbeitshaltung durch die Verwendung von verstellbaren, längeren Okularröhren mit optischem Pfad.
Marke: Olympus™ K10017509
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Längere Okularbeobachtungstuben.
- Anpassbares Format.
- Ergonomisches Design.
Spezifikation
Okularröhrchen | |
BX und CX Mikroskope |