Learn More
Erbium-Stange, 12.7 mm (0.5 Zoll) im Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis ohne Ta), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11333818
Click to view available options
Menge:
10 mm
25 mm
50 mm
Packungsgröße:
10 Millimeter
25 Millimeter
50 Millimeter
Artikelnummer. 11333818
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040288.DH
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7440-52-0 | Er | 167.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Unter Argonatmosphäre verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-52-0
Summenformel Er
Molekulargewicht (g/mol) 167.26
MDL-Nummer MFCD00010987
InChI-Schlüssel UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-77b218d3ye, foil, iii ion, erbio, pieces, powder, chips, ingot, er3, pieces, distilled dendritic
PubChem CID 23980
ChEBI CHEBI:33379
IUPAC-Name Erbium
SMILES [Er]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Erbium rod
Namenshinweis 12.7mm (0.5 in.) dia.
Menge 25 mm
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Mylar, unter Argon
Gewicht ≈1.2g/mm
Form Stange, gegossen, Durchmesser ca.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis, ohne Ta)
Reinheit (%) 99.9%