Learn More
Erbiumfolie, 0.62 mm (0.024Zoll) Dicke, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11325709
Erbiumfolie, 0.62 mm (0.024Zoll) Dicke, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11325709
50 x 50 mm
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Artikelnummer. 11325709
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 000593.FI
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-52-0
Summenformel Er
Molekulargewicht (g/mol) 167.26
MDL-Nummer MFCD00010987
InChI-Schlüssel UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-77b218d3ye, foil, iii ion, erbio, pieces, powder, chips, ingot, er3, pieces, distilled dendritic
PubChem CID 23980
ChEBI CHEBI:33379
IUPAC-Name Erbium
SMILES [Er]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Erbium foil
Namenshinweis 0.62mm (0.024 in.) thick
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Menge 50 x 50 mm
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈3.5g/25x25mm
Form Folie
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerK02W041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number000593.FI,000593.FF
ChargennummerE06T033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number000593.FI,000593.FF
ChargennummerN17B049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number000593.FI,000593.FF
ChargennummerE20Q25 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number000593.FI,000593.FF
ChargennummerL18R026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number000593.FI,000593.FF
Name des Produkts
Erbiumfolie, 0.62 mm (0.024Zoll) Dicke, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >