Learn More
Erbiumfolie, 0.25 mm (0.01Zoll) Dicke, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Erbium foil |
Namenshinweis | 0.25mm (0.01 in.) thick |
Hinweise zum Prozentgehalt | (REO) |
Menge | 25 x 25 mm |
Reinheit (%) | 99.9% |
Geruch | Geruchsneutral |
Gewicht | ≈1.4g/25x25mm |
Form | Folie |