Learn More
Thermo Scientific™ EquiPhi29™ DNA-Polymerase
EquiPhi29 ist eine proprietäre Phi29 DNA-Polymerase-Mutante, die gegenüber Phi29 DNA-Polymerase signifikant verbessert wurde. Sie bietet Temperaturstabilität, Reaktionsgeschwindigkeit, Produktausbeute und Amplifikationsverzerrung bei Proteinen.
87.50 €
Spezifikation
Produkttyp | Stand-alone enzyme |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | MDA-WGA, RCA |
Polymerase | EquiPhi29 DNA Polymerase |
Optimale Reaktionstemperatur | 42 °C |
Versandbedingung | Trockeneis |
Produktcode | Marke | Menge | ProductName | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | ProductName | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15973292
|
Thermo Scientific™
A39390 |
250 E (10 E/μl) |
87.50 €
250 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Thermo Scientific EquiPhi29 ist eine proprietäre Phi29 DNA-Polymerase-Mutante, die durch In-vitro-Proteinevolution entwickelt wurde. Dieses Enzym wurde gegenüber Phi29 DNA-Polymerase bezüglich Proteinthermostabilität, Reaktionsgeschwindigkeit, Produktausbeute und Amplifikationsverzerrung signifikant verbessert, wobei alle Vorteile des Wildtypenzyms erhalten bleiben, einschließlich hoher Prozessivität (mehr als 70 kb), starker Strangverdrängungsaktivität, 3'→5'-Exonuklease-(Proofreading)-Aktivität, die bevorzugt auf Einzelstrang-DNA oder -RNA wirkt. Aus diesem Grund werden 3'-modifizierte Primer empfohlen.
- Niedrigster Amplifikationsverzerrung, die auf dem Markt angeboten wird
- Extrem hohe Ausbeute an amplifizierter DNA, selbst aus winzigen Mengen von Ausgangsmaterial
- Hochgenaue DNA-Synthese in kürzerer Zeit
Spezifikation
Stand-alone enzyme | |
EquiPhi29 DNA Polymerase | |
Trockeneis | |
2 hours |
MDA-WGA, RCA | |
42 °C | |
10 U/μL |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.