Learn More
MP Biomedicals™ Donor-Pferdeserum
Marke: MP Biomedicals™ 092921149
30.17 EUR gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Spezifikation
US-Vorschriften | |
-20 °C | |
Flüssigkeit | |
100 ml | |
0,2 μm Filtration | |
≤35 mg/dl | |
273 bis 301 mosm/kg | |
5,6 bis 9,1 g/dl |
Goldbraun | |
Pferd | |
Pferdeserum | |
Steril | |
Diagnostik-Assays | |
Nein | |
7.1 bis 8 |