Learn More
Eppendorf™ epTIPS-Set
epT.I.P.S.-Pipettenspitzen Minimale Aufsteck- und Abwurfkräfte bei gleichzeitig maximal dichtem Sitz in Pipetten von Eppendorf.
Marke: Eppendorf™ 0030076303
66.37 EUR gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21681" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- epT.I.P.S.™ Set, Eppendorf Quality™
- Kontaminationsfreier Transfer von Tabletts zu einer stabilen Arbeitsbox
- Das System ist für die Verwendung mit Mehrkanalpipetten optimiert
- Farbcodierte Tabletts zur einfachen Identifizierung von Spitzen und Pipetten
- Spitzen können von aus Nachfülltabletts an Pipetten befestigt werden
- Die Tabletts und Boxen können für die anschließende Verwendung bei 121 °C autoklaviert werden
Spezifikation
0,1 bis 20 μl | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
Eppendorf Quality (Nicht steril) | |
Box | |
480/Packung | |
Mittelgrau | |
Universelle Passform | |
epT.I.P.S. |
Ungefiltert | |
Farblos | |
epTIPS | |
Eppendorf Pipetten, Non-Eppendorf Pipetten | |
480 Spitzen (5 Tabletts x 96 Spitzen), 1 wiederverwendbare Box | |
Pipettenspitzen | |
Ja | |
Yes | |
Polypropylen |