Learn More
Eppendorf™ epTIPS-Set
GREENER_CHOICE
epT.I.P.S.-Pipettenspitzen Minimale Aufsteck- und Abwurfkräfte bei gleichzeitig maximal dichtem Sitz in Pipetten von Eppendorf.
Marke:  Eppendorf™ 0030076354
85.50 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17312910
  • 90.16 € / 480 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • epT.I.P.S.™ Set, Eppendorf Quality™
  • Kontaminationsfreier Transfer von Tabletts zu einer stabilen Arbeitsbox
  • Das System ist für die Verwendung mit Mehrkanalpipetten optimiert
  • Farbcodierte Tabletts zur einfachen Identifizierung von Spitzen und Pipetten
  • Spitzen können von aus Nachfülltabletts an Pipetten befestigt werden
  • Die Tabletts und Boxen können für die anschließende Verwendung bei 121 °C autoklaviert werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
50 bis 1250 μl
Unsteril
Autoklavierbar
Eppendorf Quality (Nicht steril)
Box
480/Packung
Grün
Universelle Passform
epT.I.P.S.
Ungefiltert
Farblos
epTIPS
Eppendorf Pipetten, Non-Eppendorf Pipetten
480 Spitzen (5 Tabletts x 96 Spitzen), 1 wiederverwendbare Box
Pipettenspitzen